D209317
Diphenylmethane
99%
Sinónimos:
Benzylbenzene, Methylenedibenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.79 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 77 °C)
Análisis
99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
905 °F
índice de refracción
n20/D 1.577 (lit.)
bp
264 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
densidad
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Diphenylmethane is widely used in the synthesis of luminogens for aggregation-induced emission (AIE).
- It is used in the preparation of a polymerization initiator, diphenylmethyl potassium (DPMK).
- It is one of the precursors in the synthesis of a dendrimeric polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), hexakis[4-(1,1,2-triphenyl-ethenyl)phenyl]benzene.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
266.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
130 °C