Documentos clave
8.18532
Sigma-Aldrich
(1-Methoxy-2-propyl) acetate
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
Sinónimos:
(1-Methoxy-2-propyl) acetate, Acetic acid 2-methoxypropyl ester
Seleccione un Tamaño
1 L
57,60 €
2.5 L
106,00 €
57,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
57,60 €
2.5 L
106,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-603-9
NACRES:
NA.22
bp:
145-147 °C/1013 hPa
57,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
3.1 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
315 °C
lim. expl.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
145-147 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
temperatura de transición
flash point 45 °C
densidad
0.97 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.966 - 0.969
(2-Methoxy-1-propyl) acetate (GC, area%): ≤ 3.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C