Merck
PHR2868
Supelco
Fluorouracil Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone, Fluorouracil Impurity F (PhEur), 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
543,00 €
543,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
543,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C4N2H2FOOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
543,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000765
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
fluorouracil
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
mp
180-184 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)