Saltar a
1.08346
D-(+)-Glucosa
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Sinónimos:
Dextrose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
EC Index Number:
200-075-1
UNSPSC Code:
12352201
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Debido a sus bajos límites microbianos y de endotoxinas, el monohidrato de D(+)-glucosa Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.053211.008951.00894
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
form
solid
form
solid
form
fine powder, granular
form
fine powder
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..