Documentos clave
PHR1694
Supelco
Pyridoxine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
732,00 €
732,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
732,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
732,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
pyridoxine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Pyridoxine Impurity B is a vitamin B6 antagonist.
Aplicación
This pharmaceutical secondary standard can also be used as follows:
  • Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) to determine impurities in metadoxine drug
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Nota al pie de página
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4467 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)