PHR1299
Pamabrom
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Pamabrom, PAM
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1077708
familia API
pamabrom
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H7BrN4O2.C4H11NO/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14;1-4(2,5)3-6/h1-2H3,(H,9,10);6H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
ATOTUUBRFJHZQG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pamabrom is a weak diuretic which is used as an analgesic and an antihistamine for symptomatic control of the premenstrual syndrome. It typically assists in the reduction of bloating associated with premenstrual syndrome.[1]
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)