PHR1030
DL-α-Tocopherol acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
DL-α-Tocopherol acetate, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. T1600000
traceable to USP 1667701
familia API
tocopherol
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidad
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Clave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?