Merck
PHL83412
Luteolin 7-diglucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 7-diglucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
506,00 €
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
506,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H26O18
Número de CAS:
Peso molecular:
638.48
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-10(9)29)13-6-12(31)15-11(30)4-8(5-14(15)42-13)41-27-23(19(35)18(34)22(44-27)25(39)40)45-26-20(36)16(32)17(33)21(43-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-30,32-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23+,26-,27+/m0/s1
Clave InChI
PBBVWJQPAZYQDB-DBFWEQBMSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)