Merck
PHL85840
Luteolin 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucoside, Dracocephaloside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O11
Número de CAS:
Peso molecular:
448.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(O)C=C3)=C1
InChI
1S/C11H15ClN2O/c1-3-8(2)13-11(15)14-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Clave InChI
NBPHHKVRZUSDBJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)