Merck
PHL83241
Glucoberteroin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-(Methylthio)pentylglucosinolate potassium salt
Seleccione un Tamaño
5 MG
378,00 €
378,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
378,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24KNO9S3
Número de CAS:
Peso molecular:
473.62
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
378,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCSC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C13H25NO9S3.K/c1-24-6-4-2-3-5-9(14-23-26(19,20)21)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)22-13;/h5,8,10-18H,2-4,6-7H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/t8-,10-,11+,12-,13+;/m1./s1
Clave InChI
HICHSISOWFHVMN-BTMYCHPCSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)