ERMBC367
Rapeseed (S, total glucosinolate)
ERM®, certified reference material, high level
Seleccione un Tamaño
248,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
248,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Nota de análisis
ERMBC367
Otras notas
Phytochemicals: Total glucosinolate (GSL)
Trace Elements: Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)