Merck
PHL84216
Glucoraphasatin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Methylthio-3-butenylglucosinolate potassium salt
Seleccione un Tamaño
5 MG
381,00 €
381,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
381,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20KNO9S3
Número de CAS:
Peso molecular:
457.58
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
381,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\SC)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+;/m1./s1
Clave InChI
BESKBSFFDYIJJG-TVJNHMDTSA-M
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)