Merck
PHL80181
Urushiol (15:2)
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(8Z,11Z-Pentadecadienyl)-1,2-benzenediol
Seleccione un Tamaño
10 MG
597,00 €
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
597,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)O
InChI
1S/C21H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h4-5,7-8,15,17-18,22-23H,2-3,6,9-14,16H2,1H3/b5-4-,8-7-
Clave InChI
RMTXUPIIESNLPW-UTOQUPLUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. Does PHL80181 contain stabilizer? What techniques is it suitable for?
    1 respuesta
    1. The PHL80181 Urushiol (15:2) does not contain stabilizers and is suitable for use in LC-MS, GC-MS, and ESI-MS applications.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. Does product PHL80181 Urushiol (15:2) contain stabilizer? What applications is it suitable for?
    1 respuesta
    1. PHL80181 Urushiol (15:2) does not contain stabilizers and is suitable for LC-MS, GC-MS, and ESI-MS applications.
      ¿Le ha resultado útil?