Documentos clave
Z262293
Sigma-Aldrich
Bomba de vacío de PTFE sólido KNF Laboport®
pumping speed 20 L/min, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
Seleccione un Tamaño
1 EA
1970,00 €
1970,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1970,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.51
1970,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KNF
Parámetros
≤6 torr vacuum
20 L/min pumping speed
L × An × Al
12.2 in. × 6.2 in. × 8 in.
peso
21 lb (9.5 kg)
Descripción general
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
Características y beneficios
  • Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
  • Two stages.
  • 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Información legal
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)