P0310000
Penicillamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-Penicillamine, 3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
Seleccione un Tamaño
131,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
131,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
penicillamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clave InChI
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)