1501108
USP
Penicillamine disulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
D-Penicillamine disulfide, 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiodi-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
penicillamine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
204-205 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Penicillamine
- Penicillamine Capsules
- Penicillamine Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable