Documentos clave
NIST3262
St. John′s Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts
NIST®SRM®
Seleccione un Tamaño
5 X 3.3 G
804,00 €
804,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 3.3 G
804,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
804,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Formulario
powder
envase
packet of 5 × 3.3 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chlorogenic Acid (C16H18O9), Rutin (C27H30O16), Hyperoside (C21H20O12), Quercitrin (C21H20O11), Hypericin (C30H16O8), Pseudohypericin (C30H16O9), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)