Y0001050
St. John′s wort standardised dry extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Hypericum perforatum extract, St. John´s wort extract
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
st. john's wort
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente