Documentos clave
NIST1172
Stainless Steel
NIST® SRM® 1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
Seleccione un Tamaño
1 DISC
903,00 €
903,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 DISC
903,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
903,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descripción general
The Standard Reference Material Stainless Steel is in the form of disk measuring 31 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thickness, and it is providedsupplied in an annealed condition. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1172_cert
SRM 1172_SDS
Aplicación
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Nickel (Ni), Copper (Cu), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Niobium (Nb), Tantalum (Ta), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)