NIST1223
Chromium steel
NIST® SRM® 1223
Seleccione un Tamaño
771,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
771,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 1223_cert
SRM 1223_SDS
Otras notas
Carbon (C), Copper (Cu), Chromium (Cr), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Phosphorus (P), Silicon (Si), Sulfur (S), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Tin (Sn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)