F8639
Famprofazone
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
Clave InChI
GNUXVOXXWGNPIV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)