Saltar a
F0778
Felbamate
NMDA glutamate receptor antagonist
Sinónimos:
2-Phenyl-1,3-propanediol dicarbamate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
153,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
554,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-001-4
MDL number:
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Felbamate,
Quality Segment
solubility
alcohol: soluble
SMILES string
NC(=O)OCC(COC(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI key
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant agent that is an allosteric antagonist at the NR2B subunit of the NMDA glutamate receptor; also has γ-aminobutyric acid (GABAA) receptor agonist properties.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
12693121269323K3519
Felbamate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269312
Felbamate
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Felbamate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)