Merck
E004000
Sigma-Aldrich
Canamicina sulfate from Streptomyces kanamyceticus
Animal Component-free
Sinónimos:
Canamicina A, Canamicina sulfate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H36N4O11 · H2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
582.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
≥750 μg per mg (dry basis)
impurezas
≤5% Kanamycin B
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Clave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Aplicación
Kanamycin sulfate is a broad spectrum aminoglycoside-antibiotic derived from Streptomyces kanamyceticus. It is used as an additive in culture media for the isolation of group D streptococci on Kanamycin Esculin Azide Agar and for selection of transformed plant cells containing the neomycin phosphotransferase on a kanamycin-medium. Kanamycin sulfate can also be used as a selection agent for cells transformed with kanamycin B resistance gene. It is recommended for use in cell culture applications at 100 mg/mL.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Action: The product acts by binding to the 70S ribosomal subunit, inhibiting translocation and eliciting miscoding.
Mode of Resistance:Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Modo de acción: El producto actúa uniéndose a la subunidad ribosómica 70S, inhibiendo la translocación y provocando una codificación errónea.
Modo de resistencia: las enzimas modificadoras de los aminoglucósidos (como la acetiltransferasa, la fosfotransferasa y la nucleotidiltransferasa) pueden alterar este antibiótico y evitar su interacción con los ribosomas.
Espectro antimicrobiano: El sulfato de canamicina es eficaz contra las bacterias gramnegativas y grampositivas, y contra los micoplasmas.
Precaución
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Nota de preparación
Kanamycin sulfate is soluble in water at 50 mg/mL, yielding a clear solution. It is practically insoluble in alcohol, acetone, chloroform, ether and ethyl acetate. A 1% solution in water has a pH of 6.5 to 8.5. Sterile solutions can be prepared by a sterile filtration, through a .2μm filter.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jiansheng Xiao et al.
International journal of molecular medicine, 43(2), 1094-1104 (2018-11-30)
Modulation of differentiation of dendritic cells (DCs), which are derived from bone marrow cells, may influence their maturation and consequently regulate their ability to present antigens to alloreactive T lymphocytes. B lymphocyte‑induced maturation protein‑1 (Blimp1) is a master regulator of
Bin Ye et al.
Autophagy, 15(6), 998-1016 (2019-02-02)
Macroautophagy/autophagy dysfunction is associated with many neurodegenerative diseases. TFEB (transcription factor EB), an important molecule that regulates lysosomal and autophagy function, is regarded as a potential target for treating some neurodegenerative diseases. However, the relationship between autophagy dysfunction and spiral
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
Motoyasu Onishi et al.
Antiviral research, 117, 52-59 (2015-03-11)
Influenza virus infection increases susceptibility to bacterial infection and mortality in humans. Although the efficacy of approved intravenous peramivir, a neuraminidase (NA) inhibitor, against influenza virus infection has been reported, its efficacy against bacterial co-infection, which occurs during the period