K0254
Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Kanamycin A
Seleccione un Tamaño
122,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
122,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus, 50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl, BioReagent, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
origen biológico
Streptomyces kanamyceticus
Nivel de calidad
esterilidad
0.1 μm filtered
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
concentración
50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
impurezas
endotoxin, tested
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Resistance: Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Precaución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic