D172405
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
97%, powder or chunks
Sinónimos:
4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
Seleccione un Tamaño
40,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
40,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, ≥97%
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
powder or chunks
mp
85-87 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 5% (green to very dark green)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?