Merck
484210
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) propyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Sinónimos:
DOWANOL® DPnP
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
176.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter