Documentos
C4898
Supelco
Cottonseed flour
analytical standard
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
formato
neat
Descripción general
Cottonseed flour is a high protein concentrate, which can be obtained from the kernel of the cottonseed after the removal of the oil from the seed.
Aplicación
A finely ground powder that gradually releases vitamins, minerals and proteins to microorganisms during fermentation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Technological Innovations in Major World Oil Crops, 405-405 (2011)
Toxicants Occurring Naturally in Foods, 624-624 (1973)