Documentos clave
BCR462
Coastal sediment (butyltins)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
25 G
304,00 €
304,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
304,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
304,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Glass bottle containing ~25 g of powder
Nota de análisis
For more information please see:
BCR462
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)