Documentos clave
BCR471
Wheat (ochratoxin A, blank)
BCR®, certified reference material
Seleccione un Tamaño
55 G
101,00 €
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
55 G
101,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
101,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
BCR471
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Ochratoxin A
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)