Documentos clave
BCR420
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, low level
Sinónimos:
Mineralöl
Seleccione un Tamaño
7.5 G
467,00 €
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
7.5 G
467,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
467,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
BCR420
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)