Documentos
BCR449
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, high level
Sinónimos:
Mineralöl
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR449
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1