The height of the bubbler is 205 MM, the T-cross has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 5.2 MM. The side arm has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 4.8 MM.
Z101214
Aldrich® in-line bubbler
capacity 5-7 mL
Sinónimos:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Seleccione un Tamaño
134,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
134,00 €
capacidad
5-7 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Dear Sigma Aldrich team, can you please specify the dimensions of this bubbler? Especially the diameter of the inner and outer tubes.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?