Merck
907456
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6R,7S,8R,8aS)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
360.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
210-212 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5S/c20-15-16(21)19(25-13-9-5-2-6-10-13)23-14-11-22-18(24-17(14)15)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-21H,11H2/t14?,15?,16-,17-,18?,19-/m1/s1
Clave InChI
BDNIQCYVYFGHSI-FCUBMCITSA-N
Aplicación
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 4,6-benzylidene protecting groups
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.