This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-tert-butyldimethylsilyl protecting groups.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
Preguntas
Revisiones
★★★★★ Sin puntuación