Merck
W800075
Sigma-Aldrich
Ácido linoleico
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
Sinónimos:
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
280.45
Beilstein:
1727101
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
(Sunflower seed)
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
Ensayo
≥95%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
fatty
cadena SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El ácido linoleico aumenta la proliferación celular y la expresión génica del receptor activado por proliferadores peroxisómicos tipo alfa, PPARα, y sus genes de interés, como el de la acil-CoA oxidasa en hepatocitos primarios de pato [1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Is it possible to synthesize linoleic acid synthetic? What I mean is, is it possible to make linoleic acid that does not come from a natural source?
    1 respuesta
    1. Currently, all linoleic acid products are purified from biological sources. This is the most common source for commercial linoleic acid.
      It may be possible to synthesize linoleic acid.
      To inquire into custom manufacturing capabilities, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Quotes" under the Orders section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      ¿Le ha resultado útil?