Merck
68122
Millipore
Salmonella ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Sinónimos:
Indicator membrane, ID Membranes
Seleccione un Tamaño
10 DISCS
74,30 €
74,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 DISCS
74,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
74,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
membrane size
70 mm
esterilidad
sterile
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicaciones
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Salmonella spp.
Descripción general
Salmonella ID Membrane is a substrate-carrying ID membrane used for rapid identification and differentiation of Salmonella sp. from coliforms through characteristic color reactions. The membranes contain chromogenic substrates, which serve as the basis for microbe differentiation by color. The principle is based on a specific substrate enzyme reaction in which Salmonella organisms will fluoresce light purple to blue color when visualized under UV light.
Aplicación
Salmonella ID Membrane is used for rapid detection, confirmation, and differentiation of Salmonella sp. from other coliforms in water and food samples. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostic, etc.
Nota de análisis
Escherichia coli (25922) - blueSalmonella Typhimurium (14028) - light purpleSalmonella Enteritidis (13076) - light purpleKlebsiella pneumoniae (13883) - colorless, mucoid
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)