67667
Kynurenic acid
analytical standard
Sinónimos:
KYNA, 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
275 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
clinical testing
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)