58698
N-Isobutyryl-L-cysteine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Sinónimos:
N-(2-Methylpropionyl)-L-cysteine
Seleccione un Tamaño
88,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
88,20 €
Productos recomendados
grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Línea del producto
ChiraSelect™
Ensayo
≥97.0% (RT)
≥97.0%
Formulario
solid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
calidad
LiChropur™
técnicas
HPLC: suitable
mp
97-101 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clave InChI
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)