Merck
537667
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monopropyl ether
99%
Sinónimos:
DP Solvent, 2-(2-Propoxyethoxy)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C3H7OCH2CH2OC2H5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
99%
bp:
212-216 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
212-216 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOCCOCCO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
DJCYDDALXPHSHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diethylene glycol monopropyl ether (2-(2-Propoxyethoxy)ethanol) is one of the volatile organic compounds that is assumed to contribute to the aroma of Khao Dawk Mali 105 brown rice. Various thermophysical properties of diethylene glycol monopropyl ether have been derived.[1]
Otras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vapor pressure of acetophenone,(?)-1,2-butanediol,(?)-1,3-butanediol, diethylene glycol monopropyl ether, 1,3-dimethyladamantane, 2-ethoxyethyl acetate, ethyl octyl sulfide, and pentyl acetate.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 41(6), 1255-1268 (1996)