Merck
484229
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥95%
Sinónimos:
DOWANOL® TPnB
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
248.36
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
densidad
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup