49823
Acid Red 73
analytical standard
Sinónimos:
Brilliant Crocein MOO, 7-Hydroxy-8-(4-phenylazophenylazo)-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Red 73, Brilliant crocein scarlet MOO, Crocein Scarlet MOO
Seleccione un Tamaño
148,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
148,00 €
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-19-11-6-14-12-18(34(28,29)30)13-20(35(31,32)33)21(14)22(19)26-25-17-9-7-16(8-10-17)24-23-15-4-2-1-3-5-15;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
Clave InChI
PEAGNRWWSMMRPZ-RVTJCSDESA-L
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)