Merck
487155
Supelco
Iodomethane-13C solution
99 atom % 13C (iodomethane-13C), NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
NMR reference standard
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
99 atom % 13C (iodomethane-13C)
composición
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
concentración
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
3 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
aplicaciones
agriculture
Formato
single component solution
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Características y beneficios
Indirect detection test
Cantidad
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2