Merck
294756
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3I
Número de CAS:
Peso molecular:
145.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
4.89 (vs air)
presión de vapor
332 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
técnicas
protein expression: suitable
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
densidad
2.340 g/mL at 25 °C
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)