Merck
703346
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
220,00 €
220,00 €
Precio de catálogo1100,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
220,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
220,00 €
Precio de catálogo1100,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
grado
NMR reference standard
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solution
composición
chromium (III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
concentración
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
6.5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
Clave InChI
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Indirect detection test
Cantidad
6.5 mm O.D. tube contains 1.2 mL.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)