Merck
41624
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfuro
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
DMS, Sulfuro de metilo
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S
Número de CAS:
Peso molecular:
62.13
Beilstein:
1696847
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
402 °F
lim. expl.
19.7 %
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 133-141 (1988)
B P Lomans et al.
Applied and environmental microbiology, 65(8), 3641-3650 (1999-07-31)
A newly isolated methanogen, strain DMS1(T), is the first obligately anaerobic archaeon which was directly enriched and isolated from a freshwater sediment in defined minimal medium containing dimethyl sulfide (DMS) as the sole carbon and energy source. The use of
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Yin F, et al.
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)
A M Maxam et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(2), 560-564 (1977-02-01)
DNA can be sequenced by a chemical procedure that breaks a terminally labeled DNA molecule partially at each repetition of a base. The lengths of the labeled fragments then identify the positions of that base. We describe reactions that cleave