1.11932
Fermtech® Peptone from Soy
For Biotechnology, Suitable for Fermentation Technology
Sinónimos:
Fermtech® base materials for biotechnology, Peptone from Soy
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
soybean
Nivel de calidad
formulario
medium powder
pérdida
≤6.0% loss on drying, Tested at 105°C
pH
6.5-7.5 (25 °C)
aplicaciones
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
nonselective for bacteria
nonselective for fungi
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable