Merck
33180
Sigma-Aldrich
1,8-Diaminonaphthalene
technical, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,8-Naphthalenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
Beilstein:
742841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
bp
205 °C/12 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
60-65 °C
cadena SMILES
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Clave InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>392.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 200 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mohan N Patel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(15), 5648-5655 (2009-07-08)
Here in we tried to increase an antibacterial activity of ciprofloxacin drug due to formation of mixed-ligand complexes. Synthesized compounds were found to be more potent compare to drugs, ligands and metal salt against selective gram((+ve)) and gram((-ve)) organisms. Interaction