Merck
31999
Sigma-Aldrich
Sodium 5,5-diethylbarbiturate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
5,5-Diethylbarbituric acid sodium salt, Barbitone, Sodium barbital, Veronal sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11N2NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.17
Beilstein:
3921202
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.0% (NT)
Formulario
fine crystals
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubilidad
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sedative/hypnotic
Otras notas
Buffer component for the separation of serum proteins by cellulose acetate electrophoresis[1]
Sales restrictions may apply
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[A new buffer for cellulose acetate foil electrophoresis].
G Töpfer
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 22(3), 129-134 (1981-01-01)