Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1950,00 € |
Acerca de este artículo
1950,00 €
Nombre del producto
Sodium 5,5-diethylbarbiturate, puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
drug control
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤30 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ≥99.0% (NT) | description purum, ≥99.0% (NT) | description ≥99.5% (HPLC), puriss. p.a. | description - |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: soluble 103.1 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F) | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.5% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade puriss. p.a. | grade purum | grade puriss. p.a. | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg | anion traces - |
| cation traces Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤30 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg | cation traces - | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤25 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤25 mg/kg | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 5,5-diethylbarbiturate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?