30122
L-cisteína hydrochloride monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Cysteini hydrochloridum monohydricum
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
Ensayo
98.5-101.0%
Formulario
solid
mp
176 °C
solubilidad
H2O: soluble 100 g/L at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Clave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.